Fontos dokumentumok
54005-U
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
Szinonimák:
Florisil, magnesium silicate, SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit
polypropylene hardware
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 1 g
kiszerelés
pkg of 30 ea (shipped in one polybag)
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
matrix
magnesium silicate base material
mátrix aktív csoport
Florisil phase
részecskeméret
100-200 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
Jogi információk
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)