Fontos dokumentumok
57226
Supelco
SupelcleanENVI-Chrom P SPE Tube
bed wt. 500 mg, suitable for PFAS testing, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
polypropylene tube
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
900 m2/g
térfogat
6 mL
Mátrix
Styrene/Divinyl Benzene Coopolymer Resin base material
mátrix aktív csoport
polystyrene-divinylbenzene phase
átmérő
80-160 μm
pórusméret
20-300 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Styrene/divinyl benzene co-polymer
Retention Mechanism: Reversed-phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions
  • Particle Size: 80-160 μm; Spherical Shape; Pore Size: 110- 175 Å; Surface Area: 900 m2/g
  • Highly crosslinked, neutral, specially cleaned styrenedivinylbenzene resin used to retain hydrophobic compounds with some hydrophilic functionality under reversed phase conditions
  • Highly resistant to extreme pH conditions
  • Typical applications include aromatics and phenolic compounds from aqueous sample matrices
  • Used for priority pollutant phenols from aqueous samples
Jogi információk
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
LC-MS method separates 32 PFAS compounds in drinking water following EPA methods 533, 537, and 537.1. EPA 8327.
Compare PAH determination in olive oil: traditional GB 5009.265-2021 method vs. faster, simpler SPE with Supelclean EZ-POP NP; both meet criteria.
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.
Related Content
A szilárd fázisú extrakció megtisztítja a mintákat a kromatográfiás elemzéshez, javítja az adatok minőségét és védi az analitikai oszlopokat.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.