Fontos dokumentumok
57265
Visiprep™ SPE Vacuum Manifold
DL (Disposable Liner), 24-port model
About This Item
Javasolt termékek
material
PTFE frit
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Visiprep™
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Patented screw-type valves within each SPE port for precise flow control
- Glass basin will not dissolve, fog, or discolor when exposed to solvents
- Legs on cover allow user to easily rest cover on work surface when removed from the manifold
- Screw-type solvent-resistant vacuum bleed gauge and valve offer better sealing and vacuum control. Valve takes 1/4″ vacuum tubing.
- PP collection vessel rack accommodates autosampler vials; small scintillation vials (22.75 mm O.D. recommended); 10 and 16 mm test tubes; and 1, 2, 5, and 10 mL volumetric flasks. An optional plate for 20 mL scintillation vials is available for 12-port models.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Protocols
A paprikafűszer PAH-szennyezési kockázata a környezeti expozíció miatt rávilágít az élelmiszerbiztonsági aggályokra.
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.
Optimize β-glucuronidase hydrolysis for glucuronide metabolite analysis considering factors like time, temperature, pH, and enzyme concentration.
Related Content
A szilárd fázisú extrakció megtisztítja a mintákat a kromatográfiás elemzéshez, javítja az adatok minőségét és védi az analitikai oszlopokat.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.