Fontos dokumentumok
57057
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pkg of 30 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
Anyagok
PE frit
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 1 g
kiszerelés
pkg of 30 ea
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
Mátrix
magnesium silicate base material
mátrix aktív csoport
Florisil phase
részecskeméret
100-200 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.
Alkalmazás
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube was used in SPE to clean up surface sediment samples.
Jogi információk
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Roberto Cassi et al.
Marine pollution bulletin, 56(11), 1943-1948 (2008-09-17)
Due to deleterious effects on non-target organisms, the use of organotin compounds on boat hulls of small vessels (<25 m) has been widely prohibited. The International Maritime Organisation (IMO) resolved that the complete prohibition on organotin compounds acting as biocides
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)
Related Content
A szilárd fázisú extrakció megtisztítja a mintákat a kromatográfiás elemzéshez, javítja az adatok minőségét és védi az analitikai oszlopokat.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
Chromatograms
suitable for GC, application for SPE