Fontos dokumentumok
57053
Supelco
Supelclean ENVI-Florisil® SPE Tubes
stainless steel frit, bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
stainless steel frit
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 1 g
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
Mátrix
ENVI-Florisil® magnesium silicate
mátrix aktív csoport
Florisil phase
átmérő
100-200 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Magnesium Silicate
Retention Mechanism: Normal phase or Adsorption
Sample Matrix Compatibility: Organic solutions
  • Mesh: 100/200; Available with PTFE or stainless steel frits
  • Tested for US Environmental Protection Agency (EPA) Contract Laboratory Program (CLP) statement of work for pesticides
  • Highly polar material that strongly adsorbs to polar compounds from nonpolar matrices under normal phase conditions
  • Typical applications include alcohols, aldehydes, amines, herbicides, pesticides, PCBs, ketones, nitro compounds, organic acids, and phenols
Jogi információk
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)