Fontos dokumentumok
57233
Supelco
Supelclean ENVI-8 SPE Tube
bed wt. 1 g, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 1 g
kiszerelés
pk of 30
a címkézés mértéke
14% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
6 mL
Mátrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) bonding, polymerically bonded
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • High 14% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
  • Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
  • Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Jogi információk
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.