Fontos dokumentumok
54331-U
Supelco
Supelclean ENVI-18 SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PTFE frit
glass hardware
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pk of 30
a címkézés mértéke
17% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
6 mL
matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Reversed-phase
Sample Matrix Compatibility: Aqueous solutions (drinking, ground, waste water)
  • Polymerically bonded, octadecyl (17% C), endcapped
  • Excellent for cleaning, extracting and concentrating pollutants from aqueous environmental samples
  • Higher 17% C loading for increased binding capacities and higher recoveries
  • Higher carbon loading also offers greater resistance to extreme pH conditions
  • Used for extracting herbicides, fungicides, and pesticides from waste material
Jogi információk
ENVI is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
A comprehensive sample preparation and analytical procedure was developed by Supelco for determining BPA in drinking water.
Chromatograms
application for HPLC