Fontos dokumentumok
57491-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 200 mg (bed), volume 6 mL, pk of 30 ea
Szinonimák:
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Minőségi szint
leírás
detection: MS friendly
termékcsalád
Supel™
kiszerelés
pk of 30 ea
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
425-500 m2/g
térfogat
6 mL
súly
200 mg (bed)
részecskeméret
40-75 μm (>90%)
pórusméret
80-210 Å pore size
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.