Fontos dokumentumok
57061
Supelco
Supelclean LC-WCX SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pkg of 54 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
polypropylene tube
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pkg of 54 ea
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
3 mL
Mátrix
silica gel
mátrix aktív csoport
WCX phase
carboxylic acid
átmérő
40-45 μm
pórusméret
60 Å
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
ion exchange
ion exchange
Általános leírás
Supelclean LC-WCX SPE Tube is used to adsorb moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Protocols
Normal-phase SPE separates analytes based on polar interaction with sorbents in diverse sample matrices.