Fontos dokumentumok
505145
Supelco
Supelclean LC-8 SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 3 mL, pk of 54
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pk of 54
a címkézés mértéke
7% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
3 mL
mátrix aktív csoport
C8 (octyl) bonding
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.