Fontos dokumentumok
57132
Supelco
Supelclean LC-Florisil® SPE Tube
bed wt. 10 g, volume 60 mL, pk of 16
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
Anyagok
PE frit
polypropylene hardware
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 10 g
kiszerelés
pk of 16
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
60 mL
Mátrix
magnesium silicate base material
mátrix aktív csoport
Florisil phase
részecskeméret
100-200 mesh
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Jogi információk
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)