Fontos dokumentumok
52582-U
Supelco
Supelclean Florisil®/Na2SO4 SPE Tube
glass hardware, PTFE frit, bed A 2 g (Florisil®), bed B 2 g (Na2SO4), volume 6 mL, pk of 48
Szinonimák:
Florisil/Sodium Sulfate SPE cartridge tube, 6 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PTFE frit
glass hardware
Minőségi szint
Ügynökség
EN ISO 9377-2
termékcsalád
Supelclean
összetétel
bed A, 2 g (Florisil®)
bed B, 2 g (Na2SO4)
kiszerelés
pk of 48
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
6 mL
mátrix aktív csoport
florisil phase
sodium sulfate phase
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Normal-phase or adsorption
Sample Matrix Compatibility: Organic solutions
  • Dual layer SPE tube that contains Na2SO4 (upper layer) and Florisil (magnesium silicate; lower layer) separated and packed with PTFE frits (glass tubes) or PE frits (PP tubes)
  • Florisil particle size- 60/100 mesh (150-200μm); Na2SO4 Purity- 99.99+%, density- 2.68 g/mL
  • Excellent for removing/isolating polar compounds from organic matrices
  • Na2SO4 layer aids in removing aqueous sample residues that may hinder Florisil performance and/or subsequent GC analysis
  • Available in glass SPE hardware allowing users to reactivate Florisil through heating at 140°C, 16 hours
  • Use in conjunction with Visiprep Large Volume Sampler (Cat No. 57275) and Visiprep SPE Vacuum Manifolds for processing larger volume samples
Jogi információk
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)