Fontos dokumentumok
55062
Cap for Mobile Phase Reservoir System
GL 45 bottle cap,
number of holes 3
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
material
red polypropylene cap
white Tefzel® insert
kiszerelés
pkg of 1 ea
gyártó/kereskedő neve
Upchurch Scientific, Inc A-620
szerelvény
GL 45 bottle cap
Tulajdonságok és előnyök
Cap fits 1-liter or 2-liter reservoir system bottles. Cap insert has two holes for 1/8 in. tubing, one for luer taper
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)