504270
Supelclean™ LC-18 SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
Javasolt termékek
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Supelclean™
Jellemzők
endcapped
összetétel
bed wt., 100 mg
kiszerelés
pk of 108
a címkézés mértéke
~11.5% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
1 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Alkalmazás
- Artesunate, dihydroartemisinin, mefloquine, amodiaquine and desethylamodiaquine in human plasma samples prior to their determination by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC) coupled to electrochemical (EC) detector or ultraviolet (UV) detector.
- Ursodeoxycholic acid in blood serum samples prior to its analysis by HPLC-UV.
- Calycosin-7-O-β-D-glucoside, ononin, astragaloside IV, astragaloside I and ferulic acid in rat plasma samples after oral administration of Danggui Buxue Tang extract, prior to their pharmacokinetic studies by LC coupled to mass spectrometry (MS).
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.