Fontos dokumentumok
57202
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Bulk Packing
pkg of 100 g
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
Jellemzők
endcapped
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 100 g
a címkézés mértéke
~11.5% C
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
LC-18 (Octadecyl) reversed-phase Supelclean SPE tubes may be used for the extraction of nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.