Fontos dokumentumok
57136
Supelco
Supelclean LC-18 SPE Tube
volume 60 mL, pk of 16
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
kiszerelés
pk of 16
a címkézés mértéke
~11.5% C loading
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
475 m2/g
térfogat
60 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) bonding, monomerically bonded
részecskeméret
45 μm
pórusméret
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Supelclean LC-18 SPE Tube is used to extract non-polar to moderately polar compounds from aqueous samples.
Jogi információk
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Christian Martin H et al.
Scientific reports, 9(1), 3019-3019 (2019-03-01)
Amphibian populations worldwide have declined and in some cases become extinct due to chytridiomycosis, a pandemic disease caused by the fungus Batrachochytrium dendrobatidis; however, some species have survived these fungal epidemics. Previous studies have suggested that the resistance of these