Fontos dokumentumok
54221-U
Supelco
Empty polypropylene SPE Tube with PE frits, 20 μm porosity
volume 3 mL, pre-fritted, pk of 100
Szinonimák:
3mL Empty Fritted SPE Tubes pk 100
Méret kiválasztása
100 EA
83 500,00 Ft
83 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
83 500,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.21
83 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételbenMinta igénylése
Anyagok
polypropylene
leírás
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
kiszerelés
pk of 100
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
3 mL
pórusméret
20 μm
alkalmazás(ok)
food and beverages
Általános leírás
Empty SPE Tubes allow you to pack your own SPE cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)