Fontos dokumentumok
57608-U
Supelco
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 2 mL, PE frit included, pk of 50
Szinonimák:
reversible empty SPE cartridge tube, 3 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41115724
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
leírás
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
kiszerelés
pk of 50
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
2 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)