Fontos dokumentumok
57180-U
Supelco
Polyethylene (PE) Frit, 20 μm porosity
for use with 3mL SPE Tube, pk of 108
Szinonimák:
20 μm PE frit, 3 mL
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.21
leírás
for SPE Tube
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 108
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
pórusméret
20 μm
alkalmazás(ok)
food and beverages
kompatibilitás
for use with 3mL SPE Tube
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)