Fontos dokumentumok
57240-U
Supelco
Empty SPE Tube (no frits)
volume 1 mL, pk of 108
Szinonimák:
SPE Reservoir
About This Item
UNSPSC kód:
41121800
NACRES:
NB.21
Anyagok
polypropylene
Minőségi szint
kiszerelés
pk of 108
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
1 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
Tulajdonságok és előnyök
When used in conjunction with SPE Tube Adapters, empty SPE tubes can be stacked on top of a standard SPE cartridge during processing. The empty SPE cartridge acts as a reseroir to accommodate larger sampling volumes.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)