Fontos dokumentumok
57607-U
Supelco
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene
volume 1 mL, PE frit included, pk of 50
About This Item
UNSPSC kód:
41115724
NACRES:
NB.21
material
polypropylene tube
leírás
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
kiszerelés
pk of 50
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
térfogat
1 mL
alkalmazás(ok)
food and beverages
Alkalmazás
Empty Reversible SPE Tube, non-fluorous polypropylene may be used as a component for the solid phase extraction of the mycotoxin, ochratoxin A in food products, analyzed by high-performance liquid chromatography (HPLC).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Development of an oligosorbent for detection of ochratoxin A.
Rhouati A, et al.
Food Control, 22(11), 1790-1796 (2011)