Fontos dokumentumok
53931-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core polar embedded HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express RP-Amide, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L60
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
135 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
matrix
Fused-Core® particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
amide, alkyl phase
részecskeméret
2.7 μm
pórusméret
90 Å
operating pH range
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Related Categories
Alkalmazás
- Monoethanolamine (MEA) and its degradation products in synthetic flue gas mixtures utilized during CO2 capture in hybrid post-combustion capture with oxygen-enriched combustion, prior to their quantification by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) equipped with electrospray ionization (ESI) source.
- (2-Hydroxyethyl) ethylenediamine (HEEDA), a degradation product of MEA, in the CO2 mixture based on post-combustion CO2 capture systems, prior to its determination by LC-MS.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Alkalmazás
előtét patron
kapcsolódó termék
szükséges, de nincs biztosítva
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Innovative particle technology and RP-Amide bonding chemistry enhance chromatography performance for improved peak shape and resolution.
A large variety of cannabinoid drug standards, along with an HPLC method with the Supelco Ascentis® Express RP-Amide column, are presented in this article.
Improve your separation of basic compounds with our Ascentis® Express RP-Amide HPLC columns from the Supelco® portfolio.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.