G005860
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® Express RP-Amide, Acetonitrile Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53931-U)
mobile phase: acetonitrile
flow rate: 1.5 mL/min
pressure: 1682 psi (116 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
sample: 0.5 mg/mL tocopherol acetate, alpha-tocopherol, delta-tocopherol and K1, 0.05 mg/mL D2, D3 and retinol acetate, 1.5 mg/mL retinol palmitate, all in ethanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)