G005859
HPLC Analysis of Carotenes on Ascentis® Express RP-Amide, Methanol Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
Javasolt termékek
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53931-U)
mobile phase: methanol
flow rate: 1 mL/min
pressure: 1653 psi (114 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV-VIS, 454 nm
injection: 5 μL
sample: V8 Splash® fruit juice was extracted with hexane, the extract dissolved 1:1 into ethanol for HPLC injection
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)