Fontos dokumentumok
59305-U
Supelco
SUPELCOGEL 8Ca (9 µm) HPLC Columns
L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
Szinonimák:
SUPELCOGEL 6% Cross Linked HPLC Columns
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
product name
SUPELCOGEL Ca, 6% Crosslinked HPLC Column, 9 μm particle size, L × I.D. 30 cm × 7.8 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L19
termékcsalád
SUPELCOGEL
Jellemzők
endcapped: no
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOGEL
kiszerelés
1 ea of
parameter
400 bar pressure (5801 psi)
85 °C max. temp.
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
30 cm × 7.8 mm
matrix
sulfonated polystyrene/divinylbenzene, spherical particle platform
polymeric
részecskeméret
9 μm
elválasztástechnika
ligand exchange
Általános leírás
SUPELCOGEL Ca, 6% crosslinked HPLC column has been used for the analysis of cephalosporin C, glucose, and fructose using normal-phase high-performance liquid chromatography (HPLC), after the batch fragmentation of cephalosporin C by a pure culture, Cephalosporium acremonium.
Jogi információk
SUPELCOGEL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Recovery of Cephalosporin C by cross-flow membrane filtration.
Wang HJ and Guo D-J
International Membrane Conference in Taiwan, 54(8), 1111-1120 (2004)
Protocols
Separation of Maltotriose; Maltose; Xylitol