59196
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
SUPELCOSIL™ ABZ+Plus HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Ügynökség
suitable for USP L60
Minőségi szint
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
SUPELCOSIL™
a címkézés mértéke
12.0% carbon loading
parameter
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
170 m2/g
felület bevonatolás
surface coverage 3.4 μmol/m2
Mátrix
silica gel, spherical particle platform
mátrix aktív csoport
amide, alkyl phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
120 Å
pH-tartomány
2-7.5
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Related Categories
Általános leírás
suitable for L60 per USP
Tulajdonságok és előnyök
• Symmetric peaks for the most reactive compounds
• Unique selectivity for polar and charged compounds
Jogi információk
előtét patron
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?