G005862
HPLC Analysis of Fat Soluble Vitamins on Ascentis® Express RP-Amide, Methanol Mobile Phase
application for HPLC
About This Item
technika/technikák
HPLC: suitable
tesztelési paraméterek
column: Ascentis Express RP-Amide, 15 cm x 4.6 mm I.D., 2.7 μm particles (53931-U)
mobile phase: methanol
flow rate: 1.0 mL/min
pressure: 1653 psi (114 bar)
column temp.: 30 °C
detector: UV, 280 nm
injection: 5 μL
sample: 0.4 mg/mL tocopherol acetate, alpha-tocopherol and K1, 0.04 mg/mL D2 and D3, all in ethanol
alkalmasság
application for HPLC
alkalmazás(ok)
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Analit
Standard
analitikai oszlop
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)