Fontos dokumentumok
52655-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
Szinonimák:
Silica SPE cartidge tube
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
termékcsalád
Discovery®
összetétel
bed wt., 500 mg
kiszerelés
pk of 30
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
480 m2/g
térfogat
6 mL
Mátrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
silica bonding
részecskeméret
50 μm
pórusméret
70 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
  • Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
  • The most polar normal phase sorbent available
  • Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Trevor Romsdahl et al.
Scientific reports, 9(1), 11711-11711 (2019-08-14)
Design of environmentally friendly lubricants derived from renewable resources is highly desirable for many practical applications. Here, Orychophragmus violaceus (Ov) seed oil is found to have superior lubrication properties, and this is based on the unusual structural features of the