Fontos dokumentumok
52653-U
Supelco
Discovery® DSC-Si SPE Tube
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC kód:
41115712
NACRES:
NB.21
material
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 100 mg
kiszerelés
pk of 108
technika/technikák
solid phase extraction (SPE): suitable
külső felület
480 m2/g
térfogat
1 mL
matrix
silica gel base material (irregularly shaped, acid washed)
mátrix aktív csoport
silica bonding
részecskeméret
50 μm
pórusméret
70 Å pore size
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
normal phase
Általános leírás
Retention Mechanism: Normal phase
Sample Matrix Compatibility: Organic solvents, oils, and lipids
  • Unbonded acid washed silica sorbent ideal for normal phase SPE and other modified flash techniques
  • Often used to separate or remove structurally similar molecules through successive elutions with increasingly polar solutions
  • The most polar normal phase sorbent available
  • Excellent capacity for purifying solution phase combinatorial chemistry reactions when removing target molecules from reaction by-products and excess reagents
Jogi információk
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)