Fontos dokumentumok
51588-U
Ascentis® Express 90 Å RP-Amide (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 3 mm UHPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
product name
Ascentis® Express RP-Amide, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 3 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L60
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
technika/technikák
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 3 mm
külső felület
120 m2/g
szennyeződések
<5 ppm (metals)
matrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
amide, alkyl phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
90 Å pore size
pH
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)