Fontos dokumentumok
L7543
Anti-MAP1LC3B Antibody
rabbit polyclonal
Szinonimák:
LC3B Antibody - Anti-LC3B antibody produced in rabbit, Lc3 Antibody Sigma, Lc3B Antibody, Anti-Autophagy-related protein LC3 B, Anti-Autophagy-related ubiquitin-like modifier LC3 B, Anti-MAP1 light chain 3-like protein 2, Anti-MAP1A/1B light chain 3 B, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 B, Anti-Microtubule-associated proteins 1A/B light chain 3B precursor
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Anti-LC3B antibody produced in rabbit, ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
molekulatömeg
antigen 16-18 kDa
faj reaktivitás
mouse, human, rat
fejlettebb validálás
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1 mg/mL
technika/technikák
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProt elérési szám
alkalmazás(ok)
research pathology
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... MAP1LC3B(81631)
mouse ... Map1lc3b(67443)
rat ... Map1lc3b(64862)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Immunogén
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Egyéb megjegyzések
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.