Merck
M-154
Supelco
MDPBP hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Szinonimák:
3’,4’-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinobutiophenone hydrochloride solution, 3′,4′-Methylenedioxy-alpha-pyrrolidinobutiophenone hydrochloride solution
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C15H19NO3 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
297.78
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
form
liquid
Jellemzők
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
kiszerelés
ampule of 1 mL
gyártó/kereskedő neve
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule E (Switzerland)
koncentráció
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
technika/technikák
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
alkalmazás(ok)
forensics and toxicology
format
single component solution
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CCC(C(C1=CC=C2C(OCO2)=C1)=O)N3CCCC3.Cl
InChI
1S/C15H19NO3.ClH/c1-2-12(16-7-3-4-8-16)15(17)11-5-6-13-14(9-11)19-10-18-13;/h5-6,9,12H,2-4,7-8,10H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATCKCJHEOJFKJW-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
A novel designer drug first developed in the 1960′s as a research chemical, MDPBP first emerged as a legal high in Europe in 2009. This synthetic cathinone and bath salt is often sold in the US and other countries under the name "NRG-1" as a mixture with other substituted cathinone derivatives such as flephedrone, pentylone, and MDPV.
Jogi információk
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
49.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
9.7 °C - closed cup