Fontos dokumentumok
50813-U
Ascentis™ Express 90 Å C18 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 2.1 mm UHPLC Column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 2.1 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
10 cm × 2.1 mm
külső felület
120 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Extract pantothenic acid (vitamin B5) from infant formula and quantify via LC-MS/MS using Ascentis® Express C18 UHPLC column per GB 5009.210-2023.
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
LC/LC-MS method identifies 8 aminoglycosides in pork using Discovery® DSC-18 SPE and Ascentis® Express C18 UHPLC, per Chinese standards.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.