Merck
50814-U
Supelco
Ascentis® Express 90 Å C18 (2 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm UHPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
Méret kiválasztása
1 EA
396 000,00 Ft
396 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 EA
396 000,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41115700
NACRES:
SB.52
396 000,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Terméknév
Ascentis® Express C18, 2 μm UHPLC Column, 2 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Anyagok
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
Paraméterek
1000 bar max. pressure (14500 psi)
60 °C temp. range
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 2.1 mm
külső felület
120 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
2 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Javasolt termékek
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Jogi információk
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Silvia Jakabová et al.
Journal of chromatography. A, 1232, 295-301 (2012-03-07)
Hyoscyamine (atropine) and scopolamine are the predominant tropane alkaloids in the Datura genus, occurring in all plant organs. The assessment of the alkaloid content of various plant parts is essential from the viewpoint of medical use, but also as a
Heena et al.
Journal of chromatographic science, 53(5), 800-806 (2014-10-18)
This study represents a new analytical high-performance liquid chromatography-fluorescence detector method for the determination of Al(III) as Al(III) complex with 8-hydroxyquinoline-5-sulfonic acid in a tap water sample and a coke sample. A micellar liquid chromatographic method is proposed for the
Pankaj Partani et al.
Journal of chromatographic science, 54(8), 1385-1396 (2016-05-27)
A liquid chromatography-tandem mass spectrometry method was developed and validated for the simultaneous determination of simvastatin (SV) and simvastatin acid (SVA) in human plasma. To improve assay sensitivity and achieve simultaneous analysis, SVA monitored in (-)ESI (electrospray ionization) mode within
Babu Rao Chandu et al.
SpringerPlus, 2(1), 194-194 (2013-06-07)
A bioequivalence study was proved of generic Febuxostat 80 mg tablets (T) in healthy volunteers.For this purpose, Authors developed a simple, sensitive, selective, rapid, rugged and reproducible liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the quantification of Febuxostat (FB) in human
Virginia Brighenti et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 143, 228-236 (2017-06-14)
The present work was aimed at the development and validation of a new, efficient and reliable technique for the analysis of the main non-psychoactive cannabinoids in fibre-type Cannabis sativa L. (hemp) inflorescences belonging to different varieties. This study was designed
Cikkek
A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
Overview of gradient HPLC-based cannabinoid analysis optimized for key method parameters.
Protocols
HPLC separation of 17 important cannabinoids including CBD, delta 9 THC and THCA. Read the application note.
Questions
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?