Fontos dokumentumok
50537-U
Ascentis® Express 90 Å C18 (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Szinonimák:
Core-shell (SPP) Fused Core C18 HPLC column
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
Ascentis® Express C18, 5 μm HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
material
stainless steel column
Minőségi szint
Ügynökség
suitable for USP L1
termékcsalád
Ascentis®
Jellemzők
endcapped
gyártó/kereskedő neve
Ascentis®
kiszerelés
1 ea of
parameter
60 °C temp. range
600 bar max. pressure (9000 psi)
technika/technikák
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
H × belső átmérő
15 cm × 4.6 mm
külső felület
90 m2/g
szennyeződések
<5 ppm metals
Mátrix
Fused-Core particle platform
superficially porous particle
mátrix aktív csoport
C18 (octadecyl) phase
részecskeméret
5 μm
pórusméret
90 Å pore size
működési pH
2-9
alkalmazás(ok)
food and beverages
elválasztástechnika
reversed phase
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Sildenafil, sold under the brand name Viagra, among others, is a medication used to treat erectile dysfunction and pulmonary arterial hypertension.