SU860102
Magnetic Screw Cap for Headspace Vials, 18 mm thread
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl), septum thickness 1.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
Jellemzők
closure type stainless steel hole cap
keménység
55 (Durometer: shore A)
kiszerelés
pkg of 100 ea
külső átmérő × Ma
18 mm × 11 mm
szeptum vastagság
1.6 mm
szerelvény
thread for 18 mm
Általános leírás
Egyéb megjegyzések
kapcsolódó termék
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)