505361-U
LpDNPH S10L solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Szinonimák:
LpDNPH S10L Cartridge
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
LpDNPH S10L Cartridge, bed wt. 350 mg, volume 1 mL, pkg of 50 ea
Ügynökség
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
kiszerelés
pkg of 50 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
térfogat
1 mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.