Fontos dokumentumok
21019-U
Supelco
Lapel Clips
pkg of 6 ea
About This Item
UNSPSC kód:
12190000
NACRES:
NB.24
kiszerelés
pkg of 6 ea
Minőségi szint
technika/technikák
active air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
LpDNPH cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)