505323
LpDNPH H Series Cartridges
H30, bed wt. 1 g, volume 6 mL
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A,TO-11A
NIOSH 2016
Minőségi szint
összetétel
bed wt., 1 g
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
kiszerelés
pkg of 10 ea
technika/technikák
active air sampling: suitable
térfogat
6 mL
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for sampling in high concentration environments
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- High purity adsorbent, for better accuracy in trace analysis.
- Low pressure drop, to enable use at high sampling rates (1.5-2 L/min.), even with personal sampling pumps.
- Individual packaging, to maximize sample integrity.
- Bar code labels, for fast and accurate sample identification.
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?