28221-U
DSD-DNPH Diffusive Sampling Device
pkg of 10 ea
Szinonimák:
Passive DNPH sampler
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
OSHA 1007
kiszerelés
pkg of 10 ea
technika/technikák
passive air sampling: suitable
matrix
(diffusive membrane w/ 2,4-DNPH coated silica)
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for sampling aldehydes
Related Categories
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.