CRM4M7285
TO11/IP-6A Aldehyde/Ketone-DNPH Mix
certified reference material, 15 μg/mL each component in acetonitrile (as the aldehyde or ketone), ampule of 3 × 1 mL
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 3 × 1 mL
koncentráció
15 μg/mL each component in acetonitrile (as the aldehyde or ketone)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
format
multi-component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
Alkalmazás
- For the determination of air-dispersed formaldehyde and carbonyl compounds (CCs) as vapors by denuder-filter sampling and gas chromatography method of analysis.
- To investigate the impact of NO, NO2 and CO in air samples on the capture and retention of formaldehyde and acetaldehyde with the DNPH-cartridge. The reaction products and chromatographic interferences are identified using chromatography techniques.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Analit
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?