Merck
CRM44609
Supelco
Ethylene oxide solution
certified reference material, 500 μg/mL in DMSO, ampule of 1 mL
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
44.05
MDL-szám:
UNSPSC kód:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
500 μg/mL in DMSO
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
agriculture
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CO1
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3-1/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAYPIBMASNFSPL-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Veszélyességi osztályok
Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
188.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
87 °C - closed cup