Merck
40212
Supelco
Bromoform solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CHBr3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
252.73
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
grade
certified reference material
TraceCERT®
Minőségi szint
Ügynökség
EPA 601
suitable for EPA 601
termékcsalád
TraceCERT®
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
Jellemzők
standard type calibration
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Bromoform can be used as a solvent in palynological preparation. It is the largest form of available atmospheric organic bromine.
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Egyéb megjegyzések
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Jogi információk
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Air?sea flux of bromoform: Controls, rates, and implications
Quack B and Wallace.R.W.D
Global Biogeochemical Cycles, 17 (2003)
Sodium polytungstate, a new non-toxic alternative to bromoform in heavy liquid separation
Munsterman D and Kerstholt S
Review of Palaeobotany and Palynology, 91, 417-422 (1996)
Carolina Lourencetti et al.
Environment international, 45, 59-67 (2012-05-11)
This first study of trihalomethanes (THMs) in swimming pools using bromine agents for water disinfection under real conditions shows that the mixtures of these compounds are largely dominated by bromoform in a similar process as chloroform becomes the dominant THM
David R Geter et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 43(9), 1405-1412 (2005-06-01)
Folate and folic acid are forms of the B vitamin that are involved in the synthesis, repair, and functioning of DNA and are required for the production and maintenance of cells. Low levels of folate have been associated with several
Stacey L Carrier et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(3), 1548-1555 (2009-12-09)
Ultrafast photolysis of bromoform (CHBr(3)) with a 267 nm pulse of light followed by broadband transient electronic absorption identifies the photoproducts and follows their evolution in both neat bromoform and cyclohexane solutions. In neat bromoform, a species absorbing at 390
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.