Fontos dokumentumok
710717
Trichlorofluoromethane solution
NMR reference standard, 10% in acetone-d6 (99.9 atom % D), TMS 6 %, 1,2-dichloro-1,1-difluoroethane 1 %
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
Forma
solution
összetétel
1,2-dichloro-1,1-difluoroethane, 1%
TMS, 6%
koncentráció
10% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
5 mm × 8 in.
SMILES string
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
32.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
0 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)