Fontos dokumentumok
612715
Trichlorofluoromethane solution
NMR reference standard, 50% in chloroform-d (99.8 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
About This Item
Javasolt termékek
grade
NMR reference standard
Minőségi szint
koncentráció
50% in chloroform-d (99.8 atom % D)
technika/technikák
NMR: suitable
NMR cső méret
5 mm × 8 in.
Formátum
single component solution
SMILES string
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Mennyiség
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)