Fontos dokumentumok
40346
Supelco
Dichlorodifluoromethane solution
5000 μg/mL in methanol, certified reference material
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CCl2F2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
120.91
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116105
grade
certified reference material
Minőségi szint
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
ampule of 1 mL
koncentráció
5000 μg/mL in methanol
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
environmental
Formátum
single component solution
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl2F2/c2-1(3,4)5
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PXBRQCKWGAHEHS-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Célzott szervek
Eyes
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
51.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
11 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
David M Wilmouth et al.
The journal of physical chemistry. A, 113(51), 14099-14108 (2009-10-27)
Recent laboratory measurements of the absorption cross sections of the ClO dimer, ClOOCl, have called into question the validity of the mechanism that describes the catalytic removal of ozone by chlorine. Here we describe direct measurements of the rate-determining step
Yukinori Maruo et al.
Dental materials journal, 24(3), 311-314 (2005-11-11)
The purpose of this study was to examine if a modified direct relining method could result in excellent denture adaptation compared to a conventional method. Direct relining was done using heat-polymerized acrylic resin base on a maxillary cast with two
Ya-Fen Wang et al.
Chemosphere, 62(10), 1681-1688 (2005-08-09)
Sulfur hexafluorine compound (SF6), trifluoromethane (CHF3) and diclorodifluoromethane (CCl2F2) are extensively used in the semiconductor industry. They are global warming gases. Most studies have addressed the effective decomposition of fluorine compounds, rather than the toxicity of decomposed by-products. Hence, the
S-K Wang et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 23(43), 435011-435011 (2011-10-15)
Continuous-time core-level photon-stimulated desorption (PSD) spectroscopy was used to investigate the monochromatic soft x-ray photoreactions of CF(2)Cl(2) adsorbed on Si(111)-7 × 7 near the F(1s) edge (681-704 eV). Sequential F(+) PSD spectra were observed as a function of photon exposure
Tian-yang Xiu et al.
Huan jing ke xue= Huanjing kexue, 26(1), 1-6 (2005-04-30)
In recent years, concentration of CFC in the atmosphere has undergone rapid changes especially in association with human activities. For the influence of CFC on climate changes and environment changes, the concentration of atmospheric CFC-11 in Beijing is continuously observed