Fontos dokumentumok
000J004
Supelco
DSD-DNPH Color Cap Insert
pkg of 100 ea
About This Item
UNSPSC kód:
41104008
NACRES:
NB.24
kiszerelés
pkg of 100 ea
Minőségi szint
technika/technikák
passive air sampling: suitable
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for connecting to DSD Samplers (string not included)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)