Fontos dokumentumok
RAD145S
radiello™ Passive Sampler Starter Kit
BTEX/VOC, Thermal Desorption
Szinonimák:
radiello™ Starter Kits
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
radiello™ BTEX/VOC Starter Kit, Thermal Desorption,
Ügynökség
EPA IP-6C, TO-14A, TO-15, TO-17
NIOSH 1500, 1501, 2549
Minőségi szint
kiszerelés
pkg of 1 kit
gyártó/kereskedő neve
Radiello
környezetbarátabb alternatív termék tulajdonságai
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technika/technikák
passive air sampling: suitable
Mátrix
SS net (3 x 8 μm, 4.8 mm diam.), Carbograph
alkalmazás(ok)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
kompatibilitás
for sampling BTEX / VOCs (Thermal desorption)
környezetbarátabb alternatív kategória
Általános leírás
Each RAD145S Starter Kit includes:
Two radiello cartridge adsorbents (RAD145) for VOCs - Thermal Desorption (Note: 1 x cartridge for sampling; and1 x for blank)
1 x Triangular support plate (RAD121)
1 x vertical adapter for personal sampling (RAD122)
1 x yellow diffusive body (RAD1202)
Detailed sampling/analysis instructions
Each RAD130S Starter Kit Includes:
Two radiello cartridge adsorbents - Solvent Desorption Note: 1 x cartridge for sampling; and 1 x for blank)
1 x Triangular support plate (RAD121)
1 x vertical adapter for personal sampling (RAD122)
1 x white diffusive body (RAD120)
1 x barcode label (RAD190)
Detailed sampling/analysis instructions
Each RAD141S and 145S Starter Kit Includes:
Two radiello cartridge adsorbents - Thermal Desorption (Note: 1 x cartridge for sampling; and 1 x for blank)
1 x Triangular support plate (RAD121)
1 x vertical adapter for personal sampling (RAD122)
1 x yellow diffusive body (RAD1202)
1 x barcode label (RAD190)
Detailed sampling/analysis instructions
Kiszerelés
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Learn the how the diffusive air sampler works to see if it’s the right fit for you.
Protocols
Learn how to assemble the supporting plate of your radiello air sampler in the lab before the sampling campaign to save time in the field.
Related Content
Learn about radiello diffusive sampling and why it’s the best option for your air quality needs.
Ismerje meg a radiello diffúzív mintavételezést, és hogy miért ez a legjobb megoldás az Ön levegőminőségi igényeihez.