Vissza
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100
Products
Termékkategória
septa (6)
Márka
Supelco (6)
Átmérő (mm)
Külső átmérő (mm)
Szín
Termékek szűrése
Showing 1-6 of 6
Összehasonlítás
Cikkszám
Leírás
Árazás
27515
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.060 in., for use with 20, 40, 60 mL vial
Több
Árazás megtekintése
27514
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22 mL vial
Több
Árazás megtekintése
27512
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 13 mm × 0.060 in., for use with 7 mL vial
Több
Árazás megtekintése
27511
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 11 mm × 0.060 in., for use with 4 mL vial
Több
Árazás megtekintése
27510-U
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 8 mm × 0.060 in., for use with 2 mL vial - standard opening
Több
Árazás megtekintése
27513
Septa, Blue PTFE/white silicone, pkg/100,
blue PTFE/white silicone, diam. × thickness 16 mm × 0.060 in., for use with 15 mL vial