Fontos dokumentumok
SU860170
Supelco
Septa for Magnetic Screw Caps
white PTFE/blue silicone, diam. × thickness 17 mm × 1.3 mm
About This Item
UNSPSC kód:
41121806
NACRES:
NB.11
material
white PTFE/blue silicone
Jellemzők
Durometer: 45° shore A
kiszerelés
pkg of 1 × 100 ea
elérhetőség
not available in USA
külső átmérő
17 mm
átmérő × vastagság
17 mm × 1.3 mm
kompatibilitás
for use with ND18 magnetic screw cap
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)